Chlorure de 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
004536-1G 004536-25G 004536-5G
FLUO004536-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004536-1G FLUO004536-25G FLUO004536-5G
Chlorure de 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279,07 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C (0.5 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00052912
Numéro CAS: 175205-54-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité