2-Chloro-4-fluorobenzoate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18342.03EA 71.2 EUR InStock
A18342.03
2-Chloro-4-fluorobenzoate de méthyle ≥97%
2-Chloro-4-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Point d'ébullition: 103…105 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173937
Numéro CAS: 85953-29-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité