2-Chloro-4-fluorobenzoate de méthyle
Synonyms: Methyl 2-chloro-4-fluorobenzenecarboxylate, Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate, 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid methyl ester
006786-1G 006786-5G 006786-25G
FLUO006786-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006786-1G FLUO006786-5G FLUO006786-25G
2-Chloro-4-fluorobenzoate de méthyle
2-Chloro-4-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173937
Numéro CAS: 85953-29-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité