2-Chloro-5-(chlorométhyl)pyridine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11397000EA 146 EUR InStock
EHERC11397000
2-Chloro-5-(chlorométhyl)pyridine
2-Chloro-5-(chlorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Point de fusion: 37 °C
Numéro MDL: MFCD00125366
Numéro CAS: 70258-18-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité