2-Chloro-6-méthyl-3-nitropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-5-nitropyridine, 6-Chloro-5-nitro-2-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-methylpyridine
360830010 360830050
ACRO360830010EA 63.9 EUR InStock
ACRO360830010 ACRO360830050
2-Chloro-6-méthyl-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-6-méthyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03085820
Numéro CAS: 56057-19-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 74 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité