2-Chlorobenzimidazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12193.06 A12193.14 A12193.22
A12193.06EA 79.6 EUR InStock
A12193.06 A12193.14 A12193.22
2-Chlorobenzimidazole ≥97%
2-Chlorobenzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 4857-06-1 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: ca 180-185° Beilstein Reference: 116526
Formule: C₇H₅ClN₂
Point de fusion: ∼ 180…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051944
Numéro CAS: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité