2-Chloroéthanesulfonyle chlorure ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chlorure de (2-chloroéthyl)sulfonyle
A15377.09EA 49 EUR InStock
A15377.09 A15377.30 A15377.22 A15377.18
2-Chloroéthanesulfonyle chlorure ≥98%
2-Chloroéthanesulfonyle chlorure
Formule: C₂H₄Cl₂O₂S
MW: 163,02 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1,560
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00007461
Numéro CAS: 1622-32-8
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité