2-Chloroéthanesulfonyle chlorure 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
404610250 404610050
ACRO404610250EA 75.5 EUR InStock
ACRO404610250 ACRO404610050
2-Chloroéthanesulfonyle chlorure 95%
2-Chloroéthanesulfonyle chlorure
Formule: C₂H₄Cl₂O₂S
Point d'ébullition: 78 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1.55 g/cm³
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007461
Numéro CAS: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité