2-Chloroimidazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H51863.MD H51863.03
H51863.MDEA 93.5 EUR InStock
H51863.MD H51863.03
2-Chloroimidazole ≥97%
2-Chloroimidazole
Purity: 97% CAS No.: 16265-04-6 Molecular Formula: C3H3ClN2 Formula Weight: 102.52 Melting Point: 165-166° MDL No.: MFCD02179530
Formule: C₃H₃ClN₂
Point de fusion: 165…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179530
Numéro CAS: 16265-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité