2-Chlorothiobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11180.06 L11180.14
L11180.06EA 90.6 EUR InStock
L11180.06 L11180.14
2-Chlorothiobenzamide ≥97%
2-Chlorothiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 15717-17-6 Molecular Formula: C7H6ClNS Formula Weight: 171.65 Melting Point: 63-66° Beilstein Reference: 508511
Formule: C₇H₆ClNS
MW: 171,65 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040955
Numéro CAS: 15717-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité