2-Ciano-3-méthylpyridine
Synonyms: 3-Methylpyridine-2-carbonitrile, 3-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-β-picoline, 2-Cyano-3-picoline
019458-25G 019458-100G
FLUO019458-25GEA 0 EUR InStock
FLUO019458-25G FLUO019458-100G
2-Ciano-3-méthylpyridine
2-Ciano-3-méthylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 139…142 °C (38 mmHg)
Point de fusion: 87…90 °C
Numéro MDL: MFCD00190585
Numéro CAS: 20970-75-6
EINECS: 244-131-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité