2-Ciano-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methylpyridine-2-carbonitrile, 3-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-β-picoline, 2-Cyano-3-picoline
C1410-25G C1410-5G
TCIAC1410-25GEA 55 EUR InStock
TCIAC1410-25G TCIAC1410-5G
2-Ciano-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Ciano-3-méthylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: 87…90 °C
Numéro MDL: MFCD00190585
Numéro CAS: 20970-75-6
EINECS: 244-131-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité