5-Nitro-2-furonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Nitrofuran-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-nitrofuran
L10486.06 L10486.14
L10486.06EA 88.9 EUR InStock
L10486.06 L10486.14
5-Nitro-2-furonitrile ≥97%
5-Nitro-2-furonitrile
Purity: 97% CAS No.: 59-82-5 Molecular Formula: C5H2N2O3 Formula Weight: 138.08 Melting Point: 61-64° Beilstein Reference: 123933 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00082647
Formule: C₅H₂N₂O₃
MW: 138,08 g/mol
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082647
Numéro CAS: 59-82-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité