2-Furonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12214.06 A12214.14
A12214.06EA 90.4 EUR InStock
A12214.06 A12214.14
2-Furonitrile ≥98%
2-Furonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 617-90-3 Molecular Formula: C5H3NO Formula Weight: 93.09 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4790 Odour: Recognizable Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 107033 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00003223
Formule: C₅H₃NO
Point d'ébullition: 146…148 °C
Densité: 1.062
Point d'éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003223
Numéro CAS: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité