2-Furonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
170430050 170430250
ACRO170430050EA 75.9 EUR InStock
ACRO170430050 ACRO170430250
2-Furonitrile 99%
2-Furonitrile
Formule: C₅H₃NO
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Numéro MDL: MFCD00003223
Numéro CAS: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to light orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité