2-Cyanophenylboronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H52609.06EA 263 EUR InStock
H52609.06 H52609.03
2-Cyanophenylboronic acid 96%
2-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Point de fusion: 250…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632208
Numéro CAS: 138642-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité