2-Acétylfuranne
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Furylméthylcétone
MOLE14794858-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14794858-100G
2-Acétylfuranne
2-Acétylfuranne
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 183 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…33 °C
Densité: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003242
Numéro CAS: 1192-62-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité