2-Vinylpyridine 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
158000050 158002500 158000010
ACRO158000050EA 32.9 EUR InStock
ACRO158000050 ACRO158002500 ACRO158000010
2-Vinylpyridine 97% stabilisé
2-Vinylpyridine
Formule: C₇H₇N
MW: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.9983 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006355
Numéro CAS: 100-69-6
EINECS: 202-879-8
ONU: 3073
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité