2-Ethoxybenzamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethenzamide
ACRO117871000EA 36.2 EUR InStock
ACRO117871000 ACRO117870050
2-Ethoxybenzamide 97%
2-Ethoxybenzamide
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…134 °C
Numéro MDL: MFCD00007977
Numéro CAS: 938-73-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
HPLC ≥96.0 %
Ferro compounds ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4-
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité