Propylidynetriméthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
A13084.0C A13084.0E A13084.36
A13084.0CEA 386 EUR InStock
A13084.0C A13084.0E A13084.36
Propylidynetriméthanol ≥98%
Propylidynetriméthanol
Purity: 98% CAS No.: 77-99-6 Molecular Formula: C6H14O3 Formula Weight: 134.18 Flash Point: 172°(341°F) Melting Point: 59-60° Boiling Point: 296-298° Beilstein Reference: 1698309 MDL No.: MFCD00004694
Formule: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 296…298 °C
Point de fusion: 59…60 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 172 °C (341 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004694
Numéro CAS: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité