Éthyle 2-éthyloacétylacétate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoate
B22295.14 B22295.22
B22295.14EA 107 EUR InStock
B22295.14 B22295.22
Éthyle 2-éthyloacétylacétate 95%
Éthyle 2-éthyloacétylacétate
Purity: 95% CAS No.: 607-97-6 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 83-85°/10mm Beilstein Reference: 636286 MDL No.: MFCD00039898
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 83…85 °C (10 mmHg)
Densité: 1.009
Point d'éclair: 77 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039898
Numéro CAS: 607-97-6
EINECS: 210-151-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité