2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)pyridine
013923-25G 013923-5G 013923-1G
FLUO013923-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013923-25G FLUO013923-5G FLUO013923-1G
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)pyridine
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973416
Numéro CAS: 65753-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité