2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde
009221-5G 009221-25G
FLUO009221-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009221-5G FLUO009221-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde
2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄FNO₃
MW: 169,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042298
Numéro CAS: 27996-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité