2-Fluorobenzènesulfonamide
CFF264.2.5 CFF264.5 017311-5G 017311-1G
CHMPCFF264.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF264.2.5 CHMPCFF264.5 FLUO017311-5G FLUO017311-1G
2-Fluorobenzènesulfonamide
2-Fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042283
Numéro CAS: 30058-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité