Furan-2-boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
359390010 359390100
ACRO359390010EA 55.2 EUR InStock
ACRO359390010 ACRO359390100
Furan-2-boronic acid 97%
Furan-2-boronic acid
Formule: C₄H₅BO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00799544
Numéro CAS: 13331-23-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité