2-Heptylfuranne 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10604.09 A10604.18
A10604.09EA 66.6 EUR InStock
A10604.09 A10604.18
2-Heptylfuranne 97%
2-Heptylfuranne
Purity: 98% CAS No.: 3777-71-7 Molecular Formula: C11H18O Formula Weight: 166.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.45 Boiling Point: 96-98°/30mm MDL No.: MFCD00051820
Formule: C₁₁H₁₈O
MW: 166,26 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C (30 mmHg)
Densité: 0.863
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Numéro MDL: MFCD00051820
Numéro CAS: 3777-71-7
EINECS: 223-236-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité