2-Hexène mélange cis- et trans ≥85%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H53472.06 H53472.14
H53472.06EA 80.2 EUR InStock
H53472.06 H53472.14
2-Hexène mélange cis- et trans ≥85%, grade Technique
2-Hexène
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 67…69 °C
Point de fusion: –98.5 °C
Densité: 0.678
Point d'éclair: –20 °C (–4 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009473
Numéro CAS: 592-43-8
EINECS: 209-755-2
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité