2-Hexylfuranne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26698.03 H26698.06 H26698.14
H26698.03EA 40.2 EUR InStock
H26698.03 H26698.06 H26698.14
2-Hexylfuranne ≥97%
2-Hexylfuranne
Purity: 97% CAS No.: 3777-70-6 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00053134
Formule: C₁₀H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053134
Numéro CAS: 3777-70-6
EINECS: 223-235-2
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité