2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Méthyl-5-nitro-2-pyridone2-Hydroxy-3-méthyl-5-nitropyridine
L19866.03EA 39.5 EUR InStock
L19866.03 L19866.06
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline ≥97%
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 228…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095073
Numéro CAS: 21901-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité