2-Hydroxy-5-nitro-4-picoline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-méthyl-5-nitropyridine4-Méthyl-5-nitro-2-pyridone
L19867.06EA 158 EUR InStock
L19867.06 L19867.03
2-Hydroxy-5-nitro-4-picoline ≥97%
2-Hydroxy-5-nitro-4-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010690
Numéro CAS: 21901-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité