2-Hydroxybenzimidazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
120970250 120971000 120970050
ACRO120970250EA 83.7 EUR InStock
ACRO120970250 ACRO120971000 ACRO120970050
2-Hydroxybenzimidazole 97%
2-Hydroxybenzimidazole
Formule: C₇H₆N₂O
Point de fusion: 314…316 °C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00127894
Numéro CAS: 615-16-7
EINECS: 210-412-4
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité