Méthyle salicylate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2-Hydroxybenzoate de méthyle
EHERC15143400EA 168 EUR InStock
EHERC15143400
Méthyle salicylate
Méthyle salicylate
Formule: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 432 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…101 °C
Densité: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Numéro MDL: MFCD00002214
Numéro CAS: 119-36-8
Merck Index: 13,06143
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/31/2298931.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité