2-Hydroxycarbazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27765.14 H27765.06
H27765.14EA 754 EUR InStock
H27765.14 H27765.06
2-Hydroxycarbazole ≥97%
2-Hydroxycarbazole
Purity: 97% CAS No.: 86-79-3 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Odour: Odourless Melting Point: 262-273° MDL No.: MFCD00004962
Formule: C₁₂H₉NO
Point de fusion: 262…273 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004962
Numéro CAS: 86-79-3
EINECS: 201-699-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité