5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
275370250 275370050
ACRO275370250EA 163 EUR InStock
ACRO275370250 ACRO275370050
5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol 99+%
5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol
Formule: C₈H₈N₂OS
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 255…262 °C
Numéro MDL: MFCD00134581
Numéro CAS: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 260 °C
HPLC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité