Imidazole-2-thiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01346.03 L01346.06 L01346.14
L01346.03EA 53.5 EUR InStock
L01346.03 L01346.06 L01346.14
Imidazole-2-thiol ≥98%
Imidazole-2-thiol
Purity: 98+% CAS No.: 872-35-5 Molecular Formula: C3H4N2S Formula Weight: 100.14 Melting Point: 222-227° Beilstein Reference: 105775
Formule: C₃H₄N₂S
Point de fusion: 222…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005188
Numéro CAS: 872-35-5
EINECS: 212-823-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité