2-Méthoxythiobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32737.03 H32737.06
H32737.03EA 79 EUR InStock
H32737.03 H32737.06
2-Méthoxythiobenzamide ≥97%
2-Méthoxythiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 42590-97-6 Molecular Formula: C8H9NOS Formula Weight: 167.23 Melting Point: 109-113° MDL No.: MFCD04973324
Formule: C₈H₉NOS
MW: 167,23 g/mol
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973324
Numéro CAS: 42590-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité