2-Méthyl-1-pentène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H53373.AA H53373.AC H53373.AE
H53373.AAEA 54.7 EUR InStock
H53373.AA H53373.AC H53373.AE
2-Méthyl-1-pentène ≥97%
2-Méthyl-1-pentène
Purity: 97%
CAS No.: 763-29-1
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -27°(-17°F)
Refractive Index: 1.392
Melting Point: -136°
Boiling Point: 62°
Beilstein Reference: 1340499
UN No.: 2288
MDL No.: MFCD00009405
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0.682
Point d'éclair: –27 °C (–17 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009405
Numéro CAS: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
ONU: 2288
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité