Éthyle 2-méthyloacétylacétate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
326110250 326111000
ACRO326110250EA 35.4 EUR InStock
ACRO326110250 ACRO326111000
Éthyle 2-méthyloacétylacétate 95%
Éthyle 2-méthyloacétylacétate
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Numéro MDL: MFCD00009164
Numéro CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité