2-Méthyl-4(5)-nitroimidazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, 2-Methyl-4-nitroimidazole
159470500 159472500
ACRO159470500EA 39 EUR InStock
ACRO159470500 ACRO159472500
2-Méthyl-4(5)-nitroimidazole 99%
2-Méthyl-4(5)-nitroimidazole
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 127,10 g/mol
Point de fusion: 252…254 °C
Numéro MDL: MFCD00005191
Numéro CAS: 88054-22-2
EINECS: 211-790-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried substance)
Sodium dihydrogenphosphate ≤2.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité