2-Méthyl-4(5)-nitroimidazole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2-Méthyl-4-nitro-1H-imidazole2-Méthyl-5-nitroimidazole2-Méthyl-4-nitroimidazole
EHERC15107000EA 114 EUR InStock
EHERC15107000
2-Méthyl-4(5)-nitroimidazole
2-Méthyl-4(5)-nitroimidazole
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 127,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005191
Numéro CAS: 696-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité