Chlorure de 2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Synonyms: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
009304-5G 009304-25G
FLUO009304-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009304-5G FLUO009304-25G
Chlorure de 2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃ClF₃NO₄S
MW: 289,62 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Numéro MDL: MFCD00013456
Numéro CAS: 837-95-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité