2-Nitrobenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14084.09 A14084.18
A14084.09EA 32.7 EUR InStock
A14084.09 A14084.18
2-Nitrobenzamide ≥98%
2-Nitrobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 610-15-1 Molecular Formula: C7H6N2O3 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 174-178° Boiling Point: 317° MDL No.: MFCD00007976
Formule: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Point d'ébullition: 317 °C
Point de fusion: 174…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007976
Numéro CAS: 610-15-1
EINECS: 210-208-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité