2-Nitrobenzènesulfonamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15689.06 A15689.09 A15689.14 A15689.22
A15689.06EA 61.5 EUR InStock
A15689.06 A15689.09 A15689.14 A15689.22
2-Nitrobenzènesulfonamide ≥98%
2-Nitrobenzènesulfonamide
Purity: 98+% CAS No.: 5455-59-4 Molecular Formula: C6H6N2O4S Formula Weight: 202.19 Melting Point: 188-194° Beilstein Reference: 2214215
Formule: C₆H₆N₂O₄S
Point de fusion: 188…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009807
Numéro CAS: 5455-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité