2-Pentylfuranne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11607.09 A11607.18 A11607.30
A11607.09EA 51.8 EUR InStock
A11607.09 A11607.18 A11607.30
2-Pentylfuranne ≥98%
2-Pentylfuranne
Purity: 98% CAS No.: 3777-69-3 Molecular Formula: C9H14O Formula Weight: 138.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 167° Beilstein Reference: 107854 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00036497
Formule: C₉H₁₄O
Point d'ébullition: 167 °C
Densité: 0.880
Point d'éclair: 45 °C (113 °F)
Numéro MDL: MFCD00036497
Numéro CAS: 3777-69-3
EINECS: 223-234-7
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité