Baicaleine
Fournisseur: Cayman Chemical
70610-100 70610-50 70610-500 70610-1
CAYM70610-100EA 55.5 EUR InStock
CAYM70610-100 CAYM70610-50 CAYM70610-500 CAYM70610-1
Baicaleine
Baicaleine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Numéro MDL: MFCD00017459
Numéro CAS: 491-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité