Galangine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, Norizalpinin, 3,5,7-Trihydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
L14223.MB L14223.MC
L14223.MBEA 134 EUR InStock
L14223.MB L14223.MC
Galangine ≥97%
Galangine
Purity: 97% CAS No.: 548-83-4 Molecular Formula: C15H10O5 Formula Weight: 270.24 Melting Point: 214-216° Beilstein Reference: 272179 Merck Reference: 14,4339 MDL No.: MFCD00006833
Formule: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270,24 g/mol
Point de fusion: 214…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006833
Numéro CAS: 548-83-4
EINECS: 208-960-4
Merck Index: 14,4339
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité