2-Phénylbenzo[h]chromène-4-one ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Phenyl-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one, 7,8-Benzoflavone
A18542.06 A18542.14
A18542.06EA 72 EUR InStock
A18542.06 A18542.14
2-Phénylbenzo[h]chromène-4-one ≥97%
2-Phénylbenzo[h]chromène-4-one
Purity: 97% CAS No.: 604-59-1 Molecular Formula: C19H12O2 Formula Weight: 272.31 Odour: Odourless Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 210862 MDL No.: MFCD00004985
Formule: C₁₉H₁₂O₂
MW: 272,3 g/mol
Point d'ébullition: 431 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004985
Numéro CAS: 604-59-1
EINECS: 210-071-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité