Flavone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13627.06EA 82.1 EUR InStock
A13627.06 A13627.03 A13627.14
Flavone ≥99%
Flavone
Formule: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 180…185 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006825
Numéro CAS: 525-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité