3-(Méthylthio)-1-propanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Methylthio)propan-1-ol
A10403.06 A10403.14 A10403.22
A10403.06EA 56.1 EUR InStock
A10403.06 A10403.14 A10403.22
3-(Méthylthio)-1-propanol ≥98%
3-(Méthylthio)-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 505-10-2 Molecular Formula: CH3S(CH2)3OH Formula Weight: 106.19 Flash Point: 90°(195°F) Refractive Index: 1.4904 Boiling Point: 89-90°/13mm MDL No.: MFCD00036560
Formule: C₄H₁₀OS
MW: 106,19 g/mol
Point d'ébullition: 89…90 °C (13 mmHg)
Densité: 1.027
Point d'éclair: 90 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036560
Numéro CAS: 505-10-2
EINECS: 208-004-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité