3-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-m-toluenesulphonamide
005380-1G 005380-25G 005380-5G
FLUO005380-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005380-1G FLUO005380-25G FLUO005380-5G
3-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
3-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042421
Numéro CAS: 672-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité